Learn More
Thermo Scientific™ Gefärbte rote wässrige fluoreszierende Partikel
Thermo Scientific wässrige fluoreszierende Polymer-Mikrosphären sind Suspensionen aus innen gefärbten Mikrosphären und gewährleisten helle, kontrastreiche Farben.
Marke:  Thermo Scientific™ R100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11834922
  • 201.00 CHF / 15 Milliliter
Verfügbar ab: 27-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max roten wässrigen fluoreszierenden Partikeln, Mikrosphären-Suspensionen, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben liefern.
Fluoro-Max fluoreszierende Partikel emittieren helle und unterschiedliche Farben, wenn sie mit Licht kürzerer Wellenlängen beleuchtet werden, was ihren Kontrast und ihre Sichtbarkeit im Verhältnis zu Hintergrundmaterialien verbessert. Diese innen gefärbten Polymerpartikel nehmen den Farbstoff über den Firefli™ Prozess in der gesamten Polymermatrix auf. Diese Methode erzeugt helle fluoreszierende Farben, minimiert Fotobleichung und verhindert das Ausbluten von Farbstoff in wässrigen Medien.
Eigenschaften:
  • Aus Polystyrol (PS) gefertigt, das eine Dichte von 1,05 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm (25 °C) hat
  • Wässrige Suspensionen werden als einprozentige (1 %) Feststoffe abgepackt.
  • Diese Partikel lassen sich mit einem Epifluoreszenz-Mikroskop, Konfokalmikroskop, Fluorometer, Fluoreszenz-Spektrophotometer oder Fluoreszenz-aktivierten Zellensortierer nachweisen.
  • Sie lassen sich auch per Mineralleuchte oder Schwarzlicht (UV) nachweisen.
Hinweis:
Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und dienen nur zu Referenzzwecken. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe hängen ab von ihrer jeweiligen Konzentration und ihrer physischen Umgebung. Die exakten Maximalwerte für Anregung und Emission können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.
Empfohlen für:
  • Filterprüfung
  • Durchflusskontrolle
  • Biologische Forschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Geringe Mengen oberflächenaktiver Substanzen zur Unterdrückung von Agglomeration und Verbesserung der Stabilität
Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer. Product comes with stir bar for continual mixing duriong sampling.
Rot
Fluoreszierende Partikel
Paketeinleger
15 ml
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
0,10 μm
0,10 μm
1 % Fest
Gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Polystyrol
Firefli fluoreszierendes Rot (542/612 nm)
1.05g/cm ³
1,59 bei 589 nm (25 °C)
<10%
0,10 μm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Gefärbte rote wässrige fluoreszierende Partikel > Fluoreszierendes Rot; 0,10 μm; 15 ml