Learn More
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254 TLC-Platte
182.00 CHF - 230.00 CHF
Spezifikation
Material | Durasil-25 |
---|---|
Partikelgröße | 5 bis 17 μm |
Porengröße | 60 Å |
Typ | TLC-Platte |
Fluoreszierender Indikator | UV254 |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10400712
|
Macherey-Nagel™
812007 |
10 x 20 cm | 50er-Packung |
203.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10058690
|
Macherey-Nagel™
812008 |
20 x 20 cm | 25er-Packung |
182.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10296181
|
Macherey-Nagel™
812006 |
5 x 20 cm | 100er-Packung |
230.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Durasil-25 | |
60 Å | |
UV254 | |
∼500 m2/g |
5 bis 17 μm | |
TLC-Platte | |
0,75 ml/g | |
0,25 mm |