Learn More
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254 TLC-Platte
Marke:  Macherey-Nagel™ 812007
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10400712
  • 203.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Spezifikation
Durasil-25
60 Å
TLC-Platte
0,75 ml/g
0,25 mm
5 bis 17 μm
50er-Packung
UV254
∼500 m2/g
10 x 20 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254 TLC-Platte > Plattengröße:10 x 20cm