Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse A, Braun, Einzelzertifikat, mit geritzter Ringmarke und ergonomischen Polyethylen-Stopfen, weißes Druckbild, mit Einzelzertifikat und Konformitätsbescheinigung
DURAN™ Messkolben dienen zum genauen Abmessen von bestimmten Flüssigkeitsmengen und sind daher wichtige Hilfsmittel bei der Maßanalyse. Diese Messkolben sind einzeln zertifiziert und besitzen eine individuelle Nummer.
Marke:  DWK Life Sciences 246771754
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15290906
  • 129.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die DURAN™ Messkolben sind in zwei verschiedenen Genauigkeitsklassen erhältlich: A und B. Die beiden Klassen unterscheiden sich in den Toleranzen der Volumina. A ist die Klasse höchster Genauigkeit, während die Fehlergrenze der Klasse B etwa das Zweifache der Klasse A beträgt. Die klaren DURAN™ Messkolben mit der Genauigkeitsklasse A haben eine blaue Bedruckung, die braungefärbten sind weiß bedruckt. Messkolben, die eine individuelle Nummerierung aufweisen, werden mit einem Einzelzertifikat geliefert. Die individuelle Nummer wird im Boden des Messkolbens dauerhaft eingelasert und auf dem dazugehörigen Zertifikat eingetragen. Dieses Zertifikat dokumentiert das für den jeweiligen Messkolben gemessene Volumen, die Messunsicherheit und den Ausstellungstag. Die Einzelnummer ist eine fortlaufende Nummer und besteht aus drei Buchstaben und einer 4-stelligen Zahl, z. B.: AAA-0001.
  • UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
  • Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN™ Eigenschaften im Inneren der Flasche
  • Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
  • Justierung auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
  • Höchstmögliche Präzision bei der Volumenmessung und hochqualitative Prozessstabilität
  • Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung und Skalierung
  • Lieferung mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für schnelles und sicheres Öffnen und Schließen
  • Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 mm
Borosilikatglas 3.3, Polyethylen (in Multiwerte aufgeteilt), Polyethylene
2/Packung
Autoklavierbar
50 mL
Lagerung und Transport lichtempfindlicher Materialien; Vorbereitung und Lagerung von Standardlösungen; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnung von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer Ihrer volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
±0,06 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse A, Braun, Einzelzertifikat, mit geritzter Ringmarke und ergonomischen Polyethylen-Stopfen, weißes Druckbild, mit Einzelzertifikat und Konformitätsbescheinigung > 50 ml