Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vakuum-Exsikkator, mit NOVUS NS-Tubus (NS 24/29) im Deckel, mit Hahn, mit Planflansch
GREENER_CHOICE
Der Exsikkator dient zur Aufbewahrung von feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen sowie zum Trocknen feuchter Produkte. Die Bauform NOVUS besitzte einen NS-Tubus (NS 24/29) im Deckel.
264.00 CHF - 923.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas (3.3), PTFE
Produkttyp Vakuum-Exsikkator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Entfernen von Feuchtigkeit aus Feststoffen; zur Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Materialien über lange Zeiträume; für Anwendungen, die Vakuumtrocknung erfordern; zum Trocknen von Materialien; zum sicheren Arbeiten unter Vakuum
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10221321
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
247824604
700 mL ohne Porzellanplatte
264.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10231321
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
247825703
2,4 L ohne Porzellanplatte
271.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10291361
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
247826108
5,8 L ohne Porzellanplatte
347.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10129800
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
247826605
10,5 L ohne Porzellanplatte
485.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10549051
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
247826905
18,5 L ohne Porzellanplatte
708.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13465509
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
247826954
18,5 L mit Porzellanplatte
923.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13495499
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
247826654
10,5 L mit Porzellanplatte
631.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13435499
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
247826157
5,8 L mit Porzellanplatte
489.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13405499
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
247825752
2,4 L mit Porzellanplatte
423.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der DURAN™ Exsikkator ist ein vakuumgeeignetes Laborgefäß mit Schliffdeckel, welches zur Aufbewahrung von feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen sowie zum Trocknen feuchter Produkte verwendet wird. Abgetrennt durch eine Siebplatte (aus Metall oder Porzellan) wird im unteren Teil des Exsikkatorunterteils ein Trocknungsmittel eingebracht, welches die Feuchtigkeit der zu trocknenden Substanz, plaziert auf der Siebplatte, bindet. Zur Beschleunigung des Trocknungsvorgangs kann ggf. ein Vakuum angeschlossen werden, da durch einen geringeren Druck im Exsikkator die Flüssigkeit schneller verdunstet. Das Vakuum wird über einen Absperrhahn-Anschluss angelegt. Zum leichteren Lösen des Deckels muss der Planschliff des Exsikkators gut gefettet sein, da nach dem Evakuieren der Deckel auf das Unterteil gepresst wird. Alle DURAN™ Exsikkatoren sind vakuumfest, d. h. sie können bis zum technisch maximal möglichen Vakuum eingesetzt werden.
  • Aufgrund der massiven Wandstärke und der exakten Verarbeitung der vakuumdichten Schliffe an Deckel und Unterteil, ist eine Lagerung unter Vakuum auch über einen längeren Zeitraum möglich
  • Durch das Anschließen eines Vakuums an den Hahn kann der Trocknungsvorgang beschleunigt werden
  • Für volles Vakuum (0 mbar) geeignet
  • Ersatzteile wie Deckel, Unterteile, Hähne und Verschlüsse sind kompatibel und können beliebig ausgetauscht werden (DN beachten)
  • Mit oder ohne Porzellanplatte erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3), PTFE
Vakuum-Exsikkator
Ideal zum Entfernen von Feuchtigkeit aus Feststoffen; zur Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Materialien über lange Zeiträume; für Anwendungen, die Vakuumtrocknung erfordern; zum Trocknen von Materialien; zum sicheren Arbeiten unter Vakuum