Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ Vakuum-Exsikkator, mit NOVUS NS-Tubus (NS 24/29) im Deckel, mit Hahn, mit Planflansch
Der Exsikkator dient zur Aufbewahrung von feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen sowie zum Trocknen feuchter Produkte. Die Bauform NOVUS besitzte einen NS-Tubus (NS 24/29) im Deckel.
Marke:  DWK Life Sciences™ 247826108
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10291361
  • 347.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
Der DURAN™ Exsikkator ist ein vakuumgeeignetes Laborgefäß mit Schliffdeckel, welches zur Aufbewahrung von feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen sowie zum Trocknen feuchter Produkte verwendet wird. Abgetrennt durch eine Siebplatte (aus Metall oder Porzellan) wird im unteren Teil des Exsikkatorunterteils ein Trocknungsmittel eingebracht, welches die Feuchtigkeit der zu trocknenden Substanz, plaziert auf der Siebplatte, bindet. Zur Beschleunigung des Trocknungsvorgangs kann ggf. ein Vakuum angeschlossen werden, da durch einen geringeren Druck im Exsikkator die Flüssigkeit schneller verdunstet. Das Vakuum wird über einen Absperrhahn-Anschluss angelegt. Zum leichteren Lösen des Deckels muss der Planschliff des Exsikkators gut gefettet sein, da nach dem Evakuieren der Deckel auf das Unterteil gepresst wird. Alle DURAN™ Exsikkatoren sind vakuumfest, d. h. sie können bis zum technisch maximal möglichen Vakuum eingesetzt werden.
  • Aufgrund der massiven Wandstärke und der exakten Verarbeitung der vakuumdichten Schliffe an Deckel und Unterteil, ist eine Lagerung unter Vakuum auch über einen längeren Zeitraum möglich
  • Durch das Anschließen eines Vakuums an den Hahn kann der Trocknungsvorgang beschleunigt werden
  • Für volles Vakuum (0 mbar) geeignet
  • Ersatzteile wie Deckel, Unterteile, Hähne und Verschlüsse sind kompatibel und können beliebig ausgetauscht werden (DN beachten)
  • Mit oder ohne Porzellanplatte erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ohne Porzellanplatte
Vakuum-Exsikkator
Je 1
Borosilikatglas (3.3), PTFE
Ideal zum Entfernen von Feuchtigkeit aus Feststoffen; zur Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Materialien über lange Zeiträume; für Anwendungen, die Vakuumtrocknung erfordern; zum Trocknen von Materialien; zum sicheren Arbeiten unter Vakuum
5,8 L
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ DURAN™ Vakuum-Exsikkator, mit NOVUS NS-Tubus (NS 24/29) im Deckel, mit Hahn, mit Planflansch > Ohne Porzellanplatte, DN 200