Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Reagenzglas, mit Bördelrand oder geradem Rand
Reagenzgläser sind universelle zylindrische Laborgläser mit rundem Boden, die z. B. für chemische Reaktionen, Vorbehandlungen oder für die Lagerung kleiner Flüssigkeitsmengen verwendet werden.
56.30 CHF - 153.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas (3.3) |
---|---|
Zur Verwendung mit | Erwärmen kleiner Mengen; Vorbehandlungen; Lagerung und Transport von kleinen Mengen Flüssigkeit |
Eingefasst | Bördelrand |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10252001
|
DWK Life Sciences
261300808 |
6 mL |
61.75 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10653531
|
DWK Life Sciences
261302809 |
40 mL |
136.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10139970
|
DWK Life Sciences
261301101 |
8 mL |
65.85 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10343651
|
DWK Life Sciences
261302106 |
21 mL |
119.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10048190
|
DWK Life Sciences
261301307 |
16 mL |
86.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10088200
|
DWK Life Sciences
261301607 |
17 mL |
99.20 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10643531
|
DWK Life Sciences
261302603 |
34 mL |
123.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10120211
|
DWK Life Sciences
261303308 |
55 mL |
92.90 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10078260
|
DWK Life Sciences
261303608 |
70 mL |
101.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10272241
|
DWK Life Sciences
261303805 |
100 mL |
153.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10160111
|
DWK Life Sciences
261302303 |
32 mL |
117.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15679186
|
DWK Life Sciences
261300602 |
5 mL |
59.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10684091
|
DWK Life Sciences
261300302 |
4 mL |
56.30 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11660029
|
DWK Life Sciences
261301204 |
9 mL |
76.95 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden aufgrund der geringen, entnommenen Substanzmengen meist in Reagenzgläser durchgeführt.- Dickwandig und deshalb mechanisch besonders widerstandsfähig
- Mit Bördelrand oder geradem Rand erhältlich
- Mit Rundboden
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3) | |
Erwärmen kleiner Mengen; Vorbehandlungen; Lagerung und Transport von kleinen Mengen Flüssigkeit | |
Bördelrand | |
Autoklavierbar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Reagenzglas, mit Bördelrand oder geradem Rand