Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Reagenzglas, mit Bördelrand oder geradem Rand
Reagenzgläser sind universelle zylindrische Laborgläser mit rundem Boden, die z. B. für chemische Reaktionen, Vorbehandlungen oder für die Lagerung kleiner Flüssigkeitsmengen verwendet werden.
Marke:  DWK Life Sciences 261302106
113.05 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10343651
  • 119.00 CHF / 100 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden aufgrund der geringen, entnommenen Substanzmengen meist in Reagenzgläser durchgeführt.
  • Dickwandig und deshalb mechanisch besonders widerstandsfähig
  • Mit Bördelrand oder geradem Rand erhältlich
  • Mit Rundboden
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,0 bis 1,2 mm Stärke
Borosilikatglas (3.3)
100/Packung
Autoklavierbar
21 mL
Erwärmen kleiner Mengen; Vorbehandlungen; Lagerung und Transport von kleinen Mengen Flüssigkeit
Bördelrand
16 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Reagenzglas, mit Bördelrand oder geradem Rand > 21 ml, 16 x 160 mm