Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Silikondeckel, dehnbar Artikelnummer.: 16668432
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ Silikondeckel, dehnbar
Artikelnummer. 16668432 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Rosa, Größe 2X, 1 Stück
Click to view available options
Farbe:
Cyan
Grün
Rosa
Größe:
Extragroß
Größe 2X
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16668432
Marke: DWK Life Sciences 291105112
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Der dehnbare Silikondeckel dient zum Verschluss von runden und eckigen Gefäßen und ist in drei Größen und im Set sowie jeweils in drei Farben erhältlich.
Das Verschließen oder Bedecken von Gefäßen ist ein alltägliches Thema im Labor. Häufig werden Glasplatten oder Aluminiumfolien verwendet. Aus der Sicht der Umweltfreundlichkeit und Haltbarkeit werden beide Varianten eher als nachteilig eingestuft. Die neu entwickelte Silikonabdeckung ist eine gute Alternative zu herkömmlichen Deckelvarianten und ist einzeln in drei Größen oder als Set erhältlich. Aufgrund seiner Elastizität kann der Deckel für eine Vielzahl von Gefäßöffnungen, quadratisch oder rund, verwendet werden. Der Silikondeckel hat eine etwas größere Lasche, die als Beschriftungsfeld verwendet werden kann. Die drei angebotenen Farben – Zyan, Rosa und Grün – ermöglichen auch eine Farbkennzeichnung.
Die dehnbaren DURAN™ Silikondeckel sind sowohl chemikalienbeständig als auch hitzebeständig. Sie werden für den Einsatz bei Temperaturen zwischen -40 und +180 °C empfohlen Die DURAN™ Deckel sind aus Silikon, einem autoklavierbaren und mikrowellensicheren Material, hergestellt. Aufgrund der Druckänderungen, die beim Autoklavieren der Deckel auftreten, können sich die Deckel jedoch lösen oder reißen und werden deshalb für diese Art von Anwendung nicht empfohlen.
  • Zum Abdecken und Verschließen von Laborgefäßen
  • Dehnbar und somit für eine große Anzahl von Gefäßöffnungen geeignet.
  • Erhältlich in verschiedenen Farben für eine deutliche Differenzierung und Kennzeichnung
  • Einfach mit Hilfe einer Lasche zu entfernen, sowohl mit als auch ohne Handschuhe
  • Chemisch beständig, hitzebeständig und wiederverwendbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rosa
Beschreibung Autoklavierbar (Silikondeckel nur ohne Glaswaren)
Außendurchmesser (metrisch) Ca.132 bis 147 mm
Material Silikon
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdeckung, Farbcodierung und Identifizierung
Anzahl pro Packung 1
Größe Größe 2X
  • Silicone Lids Stretchable
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Silicone Lids Stretchable
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    DWK Life Sciences DURAN™ Silikondeckel, dehnbar >