Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Silikon-Dichtung, PTFE-beschichtet, VMQ
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
Gehäuse GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Beschreibung
Passende Größen für Schraubverschluss aus PBT und Originalitätsverschluss erhältlich. Thermische Beständigkeit: 130 °C (Dampf) und 200 °C (Hitze). Aufgrund der PTFE Beschichtung gute chemische Resistenz. Das Silikon ist peroxidisch vernetzt.
- Gute chemische Resistenz aufgrund der PTFE-Beschichtung
- Die Schraubkappendichtung mit PTFE-beschichtetem Kappen-Septum sorgt für eine effiziente Abdichtung
- Peroxidisch vernetztes Silikon
- Für Schraubverschluss aus PBT und Originalitätsverschluss erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ersatzkappe für rote PBT-Kappen |
Material | Silikon, PTFE, VMQ |
Menge | 10 Stück/Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 18 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 16,8 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 10
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Silikon-Dichtung, PTFE-beschichtet, VMQ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur