Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Premiumschraubverschluss, aus PFA, mit PTFE-beschichteter Silikondichtung
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
GL 45
Beschreibung
Dank seines sehr resistenten Materials eignet sich der Premiumverschluss bestens für chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse. Aufgrund der sehr hohen Temperaturbeständigkeit ist er ideal für anspruchsvolle Sterilisationsverfahren, wie Heißluft- bzw. Trockenhitzesterilisation und Depyrogenisierung bei 260 °C. Die verwendeten Materialien entsprechen den Vorgaben der FDA/USP/EP und JP. Damit ist der Premiumverschluss besonders für den Einsatz in der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie geeignet. Der Premiumverschluss ermöglicht aufgrund der PTFE-beschichteten Silikondichtscheibe ein dichtes Verschließen der Flasche und eignet sich besonders für die Lagerung und den Transport sensibler Füllgüter.
- Auslaugen von Farbstoffen ausgeschlossen, da keine Farbzusätze enthalten sind
- Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikondichtung
- Ein passender Ausgießring aus PFA , der ein sauberes, tropfenfreies Arbeiten gestattet ist ebenso erhältlich wie eine Ersatzdichtscheibe (Platinvernetztes Silikon)
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Ausgießring |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien; Behälterdeckel zur Versorgung von Laborgeräten; Anschlussbaugruppen für Spinnkolben und Zellkulturgefäße; Einzelanschlussentlüftung zum Autoklavieren von Medien in großen Flaschen; Transport und Versand |
Material | PFA, PTFE, Silikon, PTFE, Silicone |
Menge | 5/Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 10
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Premiumschraubverschluss, aus PFA, mit PTFE-beschichteter Silikondichtung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur