Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messzylinder, mit Sechskantfuß, Klasse A, blaue Skala, Hauptpunkte-Ringteilung, mit Chargenzertifikat und Konformitätsbescheinigung
DURAN™ Messzylinder dienen zur Aufnahme und gleichzeitigen Messung unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen.
Marke: DWK Life Sciences 213906301
181.50 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
DURAN™ Messzylinder dienen zur Aufnahme und gleichzeitigen Messung unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen. Sie sind in zwei verschiedenen Genauigkeitsklassen erhältlich – Klasse A mit Hauptpunkte-Ringteilung und Klasse B mit Strichteilung. Zusätzlich sind die Genauigkeitsklassen farblich differenziert, die DURAN™ Messzylinder mit der Genauigkeitsklasse A haben eine blaue Skala, die Messzylinder der Genauigkeitsklasse B haben eine weiße Skala. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei Mess- und Mischzylindern den Fehlergrenzen nach DIN und ISO. Messzylinder, die über die Genauigkeitsklasse A und eine Chargennummer verfügen, werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Dieses Zertifikat dokumentiert den Mittelwert, der sich aus der Messung der gegebenen Charge ergibt, die Standardabweichung und den Ausstellungstag. Die Chargenzertifikate sind auch online abrufbar. Die Chargennummer besteht aus vier Ziffern. Die beiden ersten Zahlen geben das Produktionsjahr an, die beiden folgenden die Charge, z. B.: 18.01.- Die Justierung erfolgt auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
- Großer Sechskantfuß mit drei Noppen im Boden für Standfestigkeit und Vermeidung des Wegrollens des Zylinders
- Durch eine einheitliche Wandstärke über den kompletten Messbereich werden Keilfehler vermieden
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares blaues Druckbild
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Mit Hauptpunkte-Ringteilung
- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A
Spezifikation
±10 ml | |
85 mm | |
Messen von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer für Ihre volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden | |
Autoklavierbar |
Borosilikatglas (3.3) | |
2000 mL | |
1/Packung | |
250 °C |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen