Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 80 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 31603-104030
Beschreibung
Verwenden Sie diese bewährte, zuverlässige L1. Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18-HPLC-Säulen sind eine Alternative zu älteren Säulenmarken, auf die in validierten Methoden häufig verwiesen wird.
Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
- Basierend auf Typ-A-Silika
- Sehr gute Reproduzierbarkeit
- Selektivität über einen breiten Anwendungsbereich
- Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsvorgaben
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
Analysesäule | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
L1 | |
Hypersil, klassisch | |
11 % | |
Ja |
4 mm | |
100 mm | |
3 μm | |
80 Å | |
60 °C | |
C18 | |
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.