Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hochtemperatur-Schraubverschluss , aus PBT, mit PTFE-beschichteter Silikondichtung, Rot
Schraubverschluss mit Dichtung und hoher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
Marke: DWK Life Sciences 292401305
30.42 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die rote Polybutylenterephthalat (PBT) GL-Kappe und die ETFE-Ausgießringe bieten eine größere thermische und chemische Beständigkeit als die entsprechenden Polypropylen-Komponenten. Die Schraubverschlussdichtung verfügt über eine PTFE-beschichtete Deckelbuchse für eine effiziente Abdichtung. Der ETFE-Ausgießring sorgt für tropffreies Ausgießen.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit durch PTFE-Beschichtung
- Die Deckeleinlage verschließt die Flasche dicht Peroxidkatalysiertes Silikon
- Peroxidkatalysiertes Silikon
- Geeignet für PBT-Schraubverschlüsse und manipulationssichere Schraubverschlüsse
- Vollständig konform mit den aktuellen internationalen Vorschriften für Lebensmittelkontakt
Spezifikation
rot | |
Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien; Geeignet für die Sterilisation mit trockener Hitze; Druckanwendungen; Aufbewahrung korrosiver Reagenzien; chemische und thermische Reaktionen; Langzeitaufbewahrung/Archivierung von Proben, Medien und Reagenzien; Probenahme; Transport und Versand | |
10 St./Packung | |
GL 25 | |
Autoklavierbar | |
PBT mit Glasfaser |
Schraubverschluss | |
PBT, ETFE, PTFE, Silikon, Glasfaser, ETFE, Fiberglass | |
Polybutylenterephthalat (PBT) mit Glasfaser | |
PTFE-beschichtetes Silikon | |
PTFE/Silikon | |
33 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
15Stunden
16Minuten
21Sekunden
55