Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schraubverbindungsverschluss, mit Bohrung, aus PBT, Rot Artikelnummer.: 11737118
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ Schraubverbindungsverschluss, mit Bohrung, aus PBT, Rot
Artikelnummer. 11737118 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
GL 25
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Artikelnummer. 11737118
Marke: DWK Life Sciences 292270902
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Offene Kappe aus rotem PBT.
Offene Verschlusskappe mit zentraler Öffnung, geeignet für Brombutylstopfen, Durchstechsepten aus Silikon oder Glasanschlüsse. Chemikalienbeständiger als die PP-Kappe.
  • Kompatibel mit GL-Flaschengewinden
  • Rotes PBT bietet hohe Temperatur- und chemische Beständigkeit
  • Glasverstärktes PBT bietet hohe Festigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Innendurchmesser (metrisch) Bohrungsgröße 15 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aseptische Reagenzienverabreichung und Kulturprobennahme mit einer Spritze und Nadel
Material PBT
Menge 10/Packung
Material des Schraubverschlusses Polybutylenterephthalat (PBT) mit Glasfaser
Gewindegröße (metrisch) GL 25
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Schraubkappe, oben offen
Verschlussmaterial PBT mit Glasfaser
Durchmesser (metrisch) 33 mm
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Schraubverbindungsverschluss, mit Bohrung, aus PBT, Rot >