Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ablaufhahn mit NS für Stutzenflaschen
Absaughähne mit Glas-Spindel und Normschliff.
Marke:  DWK Life Sciences 241480401
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10686161
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Absaughähne mit Normschliff zur Befestigung an den Sockelseitenarmen von DURAN™ Absaugflaschen.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5000 bis 20.000 ml
Borosilikatglas (3.3)
Nicht autoklavierbar
Kontrolliertes Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien
1/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Ablaufhahn mit NS für Stutzenflaschen > Für 5.000 ml bis 20.000 ml-Flaschen