Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ablaufhahn mit NS für Stutzenflaschen
Absaughähne mit Glas-Spindel und Normschliff.
87.25 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrolliertes Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien
Material Borosilikatglas (3.3)
Anzahl pro Packung 1/Packung
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10686161
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
241480401
5000 bis 20.000 ml
87.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Absaughähne mit Normschliff zur Befestigung an den Sockelseitenarmen von DURAN™ Absaugflaschen.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
Spezifikation
Kontrolliertes Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien
Borosilikatglas (3.3)
1/Packung
Nicht autoklavierbar