Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Schlangenkühler aus Duran™ Glas
103.00 CHF - 150.00 CHF
Spezifikation
Material | Duran Glas |
---|---|
Typ | Spiralkondensator |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Kühlen von Kondensaten |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Ummantelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Ummantelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10111571
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05233201 |
160 mm |
150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10633891
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05233314 |
250 mm |
103.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dimrothkühler nach DIN 12591. Dimroth- und Schlangenkühler mit Kern und Hülse NS 14/23 oder NS 29/32. Mit 2 Gewinden GL 14, komplett mit 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven, hergestellt aus DURAN™ Rohr.Typ: Schlangenkühler
Mantellänge: 250mm
Schliff: 29/32 NS
Spezifikation
Duran Glas | |
Spiralkondensator | |
Zum Kühlen von Kondensaten | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Schlangenkühler aus Duran™ Glas