Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Schlangenkühler aus Duran™ Glas
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05233201
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10111571
  • 118.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dimrothkühler nach DIN 12591. Dimroth- und Schlangenkühler mit Kern und Hülse NS 14/23 oder NS 29/32. Mit 2 Gewinden GL 14, komplett mit 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven, hergestellt aus DURAN™ Rohr.
Typ: Schlangenkühler
Mantellänge: 250mm
Schliff: 29/32 NS
Spezifikation
Spezifikation
Zum Kühlen von Kondensaten
Je 1
Duran Glas
160 mm
14/23
Spiralkondensator