Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Auffangkolben aus Glas
Speziell für den Einsatz in Rotationsverdampfern. Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Auffangkolben werden aus langlebigem DURAN Glasrohr gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03063570
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Kugelgelenkbuchse
- Mit Beschriftungsschild
- Lieferbar in einer Vielzahl an Kapazitäten
Spezifikation
1000 ml | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Rotationsverdampfer | |
131 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Auffangkolben aus Glas > Kapazität: 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur