Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Doppelwandige Spulenkondensatoren mit GL-Gewinde
Erleichtert die Kondensation von Dämpfen im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ doppelwandigen Spulenkondensatoren mit GL-Gewinde bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
122.00 CHF - 157.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN 12593 und zusätzlich zur DIN-Norm |
---|---|
Material | Duran Glas |
Typ | Spulenkühler |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für kondensierende Dämpfe |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Ummantelung | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Ummantelung | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10425192
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250414 |
400 mm | 29/32 |
157.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10224214
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250211 |
160 mm | 14/23 |
122.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12593
- Mit NS-Buchse und -Konus
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Wasseranschluss: GL14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
Spezifikation
DIN 12593 und zusätzlich zur DIN-Norm | |
Spulenkühler | |
Je 1 |
Duran Glas | |
Für kondensierende Dämpfe |