Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Doppelwandige Spulenkondensatoren mit GL-Gewinde
Erleichtert die Kondensation von Dämpfen im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ doppelwandigen Spulenkondensatoren mit GL-Gewinde bestehen aus langlebigem DURAN™ Glasrohr.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05250211
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10224214
  • 122.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12593
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Wasseranschluss: GL14-Gewinde (mit zwei Kunststoffoliven mit Gewinde)
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12593 und zusätzlich zur DIN-Norm
Für kondensierende Dämpfe
Je 1
Duran Glas
Kühloberfläche: 240 cm2
160 mm
14/23
Spulenkühler