Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Gasprobenröhrchen
92.00 CHF - 174.00 CHF
Spezifikation
Material | Duran Glas |
---|---|
Typ | Gasprobenröhrchen |
Zertifizierung/Konformität | DIN 12473-1 |
Menge | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10737181
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05680170 |
1000 mL |
174.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10221851
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05680043 |
150 mL |
92.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10057970
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05680058 |
500 mL |
101.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10796981
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05680152 |
350 mL |
115.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Duran Glas | |
Gasprobenröhrchen | |
DIN 12473-1 | |
1/Packung |