Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Gasprobenröhrchen
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05680170
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10737181
  • 174.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
1000 mL
Gasprobenröhrchen
DIN 12473-1
Duran Glas
Düse mit Gewinde GL14 und Septen
1/Packung