Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben, mit NS
Erlenmeyerkolben mit Normschliff ermöglichen u. a. die Lagerung einer Lösung durch den dichten Verschluss des Gefäßes.
Marke:  DWK Life Sciences 241932602
229.93 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15241889
  • 244.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aufgrund ihrer großen Standfläche eignen sich Erlenmeyerkolben z. B. zum Ansetzen von Lösungen und deren Lagerung. Der zusätzliche Schliff ermöglicht einen dichten Verschluss des Gefäßes.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Die konische Form erleichtert das Mischen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
64 mm
Borosilikatglas 3.3
10 St./Packung
NS 24/29
100 mL
Mischen mehrerer Komponenten; Verdünnung von Lösungen; Messen von Flüssigkeitsmengen; Heizen; Volumengrößen 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) und 1.000 ml (NS 45/40), entsprechen nicht DIN ISO
Nicht-DIN/ISO-Größe
Autoklavierbar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben, mit NS > NS 24/29, 100 ml