Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kugelkühler, (Allihnkühler), mit 2 Standard-Schliffverbindungen und 2 aufschraubbaren Kunststoff-Schlauchanschlüssen
Der Kugelkühler eignet sich für die Kondensation von Dämpfen aus Reaktionsgemischen und wird in der Regel als Rückflusskühler verwendet.
94.30 CHF - 109.00 CHF
Spezifikation
Material | Boro 3.3, PBT, PP, Silikon |
---|---|
Typ | Nicht-DIN-Größe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rückflusskondensator zur Kondensation und Rückkopplung des (Lösungsmittel-)Dampfes an das Reaktionsgemisch; Destillation; Produkt- und Rückflusskondensator; Condestandard-Schliffverbindungen mit einer Länge von 250 mm (mit Normschliffverbindung 24/29 und Normschliffverbindung 29/32) und 400 mm (mit Normschliffverbindung 24/29) sind Sondergrößen und entsprechen nicht der DIN-Norm |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10498382
|
DWK Life Sciences
242527104 |
NS 24/29 | 250 mm |
95.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10243411
|
DWK Life Sciences
242527207 |
NS 29/32 | 400 mm |
94.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10243651
|
DWK Life Sciences
242528203 |
NS 29/32 | 400 mm |
106.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10345011
|
DWK Life Sciences
242528109 |
NS 24/29 | 400 mm |
109.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Der Kugelkühler ähnelt dem Liebigkühler. Das innere Steigrohr ist in gleichen Abständen verengt, wodurch die typische Kugelform entsteht, die dem Kühler seinen Namen gibt. Aufgrund dieser Form ist die Kühlfläche größer als die des Liebigkühlers und erzeugt größere Dampfturbulenzen.
- Der Kugelkühler hat eine größere Kühlfläche als der Liebigkühler und damit eine höhere Kühlleistung
- Zwei herausnehmbare Kunststoffoliven zum Ein- und Auslassen des Kühlmediums
- Dichter Verschluss durch Standard-Schliffverbindung
Spezifikation
Boro 3.3, PBT, PP, Silikon | |
Nicht-DIN-Größe | |
Rückflusskondensator zur Kondensation und Rückkopplung des (Lösungsmittel-)Dampfes an das Reaktionsgemisch; Destillation; Produkt- und Rückflusskondensator; Condestandard-Schliffverbindungen mit einer Länge von 250 mm (mit Normschliffverbindung 24/29 und Normschliffverbindung 29/32) und 400 mm (mit Normschliffverbindung 24/29) sind Sondergrößen und entsprechen nicht der DIN-Norm | |
Je 1 |