Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kugelkühler, (Allihnkühler), mit 2 Standard-Schliffverbindungen und 2 aufschraubbaren Kunststoff-Schlauchanschlüssen
Der Kugelkühler eignet sich für die Kondensation von Dämpfen aus Reaktionsgemischen und wird in der Regel als Rückflusskühler verwendet.
Marke:  DWK Life Sciences 242528203
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10243651
  • 106.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Kugelkühler ähnelt dem Liebigkühler. Das innere Steigrohr ist in gleichen Abständen verengt, wodurch die typische Kugelform entsteht, die dem Kühler seinen Namen gibt. Aufgrund dieser Form ist die Kühlfläche größer als die des Liebigkühlers und erzeugt größere Dampfturbulenzen.
  • Der Kugelkühler hat eine größere Kühlfläche als der Liebigkühler und damit eine höhere Kühlleistung
  • Zwei herausnehmbare Kunststoffoliven zum Ein- und Auslassen des Kühlmediums
  • Dichter Verschluss durch Standard-Schliffverbindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rückflusskondensator zur Kondensation und Rückkopplung des (Lösungsmittel-)Dampfes an das Reaktionsgemisch; Destillation; Produkt- und Rückflusskondensator; Condestandard-Schliffverbindungen mit einer Länge von 250 mm (mit Normschliffverbindung 24/29 und Normschliffverbindung 29/32) und 400 mm (mit Normschliffverbindung 24/29) sind Sondergrößen und entsprechen nicht der DIN-Norm
Je 1
Boro 3.3, PBT, PP, Silikon
400 mm
NS 29/32
Nicht-DIN-Größe
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Kugelkühler, (Allihnkühler), mit 2 Standard-Schliffverbindungen und 2 aufschraubbaren Kunststoff-Schlauchanschlüssen > NS 29/32, 250 mm