Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Analysentrichter, für Schnellfiltration
Der Analysentrichter besitzt in seinem Vorlagegefäß Stecke, die ein Anheften des Filterpapiers vermeiden, so wird eine schnelle Filtration ermöglicht.
295.00 CHF - 585.00 CHF
Spezifikation
Material | Boro 3.3 |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für eine schnelle Flüssigkeitsfiltration; das Verschütten von Substanzen wird vermieden; Filterung |
Menge | 10 St./Packung |
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11820690
|
DWK Life Sciences
213313702 |
65 mm |
295.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11830690
|
DWK Life Sciences
213314107 |
80 mm |
348.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11840690
|
DWK Life Sciences
213314801 |
110 mm |
585.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.- Für Schnellfiltration
- Durch eingefügte Glasstege ideal für das schnelle Filtrieren unter Verwendung von Papier-Rundfiltern geeignet
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Boro 3.3 | |
Autoklavierbar | |
Für eine schnelle Flüssigkeitsfiltration; das Verschütten von Substanzen wird vermieden; Filterung | |
10 St./Packung |