Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Analysentrichter, für Schnellfiltration
Der Analysentrichter besitzt in seinem Vorlagegefäß Stecke, die ein Anheften des Filterpapiers vermeiden, so wird eine schnelle Filtration ermöglicht.
Marke:  DWK Life Sciences 213314801
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11840690
  • 585.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 20-04-2026
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.
  • Für Schnellfiltration
  • Durch eingefügte Glasstege ideal für das schnelle Filtrieren unter Verwendung von Papier-Rundfiltern geeignet
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
110 mm
Autoklavierbar
10 St./Packung
Boro 3.3
Für eine schnelle Flüssigkeitsfiltration; das Verschütten von Substanzen wird vermieden; Filterung
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Analysentrichter, für Schnellfiltration > Durchmesser: 110 mm