Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Analysentrichter, für Schnellfiltration
Der Analysentrichter besitzt in seinem Vorlagegefäß Stecke, die ein Anheften des Filterpapiers vermeiden, so wird eine schnelle Filtration ermöglicht.
Marke: DWK Life Sciences 213313702
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.- Für Schnellfiltration
- Durch eingefügte Glasstege ideal für das schnelle Filtrieren unter Verwendung von Papier-Rundfiltern geeignet
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
65 mm | |
Autoklavierbar | |
10 St./Packung |
Boro 3.3 | |
Für eine schnelle Flüssigkeitsfiltration; das Verschütten von Substanzen wird vermieden; Filterung |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 60%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Analysentrichter, für Schnellfiltration > Durchmesser: 65 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur