Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Kondensator nach Allihn mit Konus
153.00 CHF - 168.00 CHF
Spezifikation
Material Duran Glas
Typ Allihn Kondensator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kondensierende Dämpfe
Menge 1/Pckg.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
10306094
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05226014
70 ml Extraktor
153.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10441064
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05226016
100 bis 250 ml Extraktor
168.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10090201
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05226006
DURAN™ olivgrüne Schläuche
153.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Spezifikation
Duran Glas
Allihn Kondensator
Für kondensierende Dämpfe
1/Pckg.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Kondensator nach Allihn mit Konus