Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Kondensator nach Allihn mit Konus
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05226006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Für kondensierende Dämpfe | |
1/Pckg. | |
Duran Glas |
DURAN™ olivgrüne Schläuche | |
NS 45/40 | |
Allihn Kondensator |