Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Anschluss-System, mit 4 Steckoliven, Edelstahl
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Zyanblau, PP, Silikon-O-Ring
Beschreibung
Das DURAN™ 4-Port-Anschlussystem wird mit einem innovativen additiven Fertigungsverfahren, dem dreidimensionalen Metalldruck, hergestellt. Mit diesem Verfahren kann die komplexe Form mit Hilfe einer computergestützten Konstruktionssoftware optimiert und der Metallbedarf für den Bau deutlich reduziert werden. Das Anschlusssystem kann für alle Größen von DURAN™ GL 45 Flaschen verwendet werden und erleichtert den Transport von Flüssigkeiten innerhalb eines geschlossenen und aseptischen Systems. Die vier Schlauchanschlüsse mit Außengewinde sind für flexible Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6,4 mm (1/4) geeignet. Dies entspricht der SDD-Initiative Größe A Schlauchtyp, der einen einfachen Anschluss an Pufferbeutel, Mischsysteme usw. ermöglicht. Die frei drehbare Edelstahlmitte ermöglicht das Abschrauben der Flasche, ohne dass der Schlauch gelöst werden muss. Steckverbinder und Gehäuse sind aus Edelstahl Typ 316L (1.4404 / S31603) gefertigt. Eine Silikondichtung und die GL 45 Schraubkappe sorgen für eine flüssigkeitsdichte Abdichtung. Großer Temperatureinsatzbereich (bis 180 °C). Autoklavierbar (121 °C für 15 Minuten). Retrace codiert für vollständige Rückverfolgbarkeit. Ideal für Chemie-, Life-Science- und Biopharma-Labors.
- Die frei drehbare Edelstahlmitte ermöglicht das Abschrauben der Flasche, ohne die Schlauchverbindungen trennen zu müssen
- Leichteres Anbringen von Schläuchen durch leicht gespreizte Steckoliven
- Die vier Steckoliven des Verschlusses sind zum Anschluss flexibler Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6,4 mm geeignet
- Durch das frei drehende Edelstahlmittelstück kann die Flasche geöffnet werden, ohne die Schlauchverbindungen trennen zu müssen
- Vereinfachter Transfer von Flüssigkeiten innerhalb geschlossener und steriler Systeme durch den Flaschendeckeladapter
- Alle Teile sind vollständig geschweißt, um Einschlüsse und Hohlräume zu verhindern
- Hygienische, elektropolierte Oberfläche für effiziente Reinigung und Sterilisierung
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Steriler Flüssigkeitstransfer zwischen Behältern, Flüssigkeitsprobenahme in Flaschen aus größeren Behältern, Behälterdeckel für Anwendung mit Laborgeräten, Anschlussbaugruppen für Spinner-Kolben und Zellkulturgefäße |
Material | Silikon-Gummi, PP, Gummi, Edelstahl, Polypropylene, Rubber, Stainless Steel |
Menge | Je 1 |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 54 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Anschluss-System, mit 4 Steckoliven, Edelstahl >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur