Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 Rührreaktor, verwendete Materialien: PP / PTFE / PEEK / Edelstahl
Einfach zu bedienendes GL 45 Laborflaschen-Rührreaktor-System mit Schlauchanschlüssen für den Einsatz mit Magnetrührern.
Marke: DWK Life Sciences 1200395
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der DURAN™ Rührreaktor ist geeignet für verschiedenste Mischprozesse in Laboratorien, z. B. für die Mischung von Flüssigkeiten oder das Lösen von Feststoffen. Die vorhandenen Anschlüsse erlauben während der Mischung weitere Medien in die Flasche einzubringen oder zu entnehmen. Der gesamte Aufbau ist autoklavierbar und somit auch im biologischen Bereich z. B. für einfache Fermentationsprozesse anwendbar. Mithilfe von Komponenten des DURAN™ Anschluss-Systems können zusätzliche Medienflaschen angeschlossen oder ein steriler Druckausgleich ermöglicht werden.- Die variable Rührwelle ist für 500 und 1000 ml DURAN™ GL 45 Laborglasflaschen einsetzbar und ermöglicht eine deutlich verbesserte Durchmischung
- Einbringen von Schläuchen mit Durchmesser zwischen 1,6 und 6,0 mm möglich
- Einsatz von handelsüblichen Magnetrührern bis 500 U/min möglich
- Kompatibel mit den bewährten DURAN™ Anschluss-Systemen
Spezifikation
500 mL | |
Einfacher, kostengünstiger Bioreaktor; einfacher, durchgehender Rührreaktor; Mischen von Flüssigkeiten, Proben oder Reagenzien; Foto-Bioreaktor | |
Je 1 | |
Autoklavierbar |
GL 45 Rührreaktor-Set, inkl. 500 ml DURAN™ GL 45 Flasche und Spreiz-Flügel-Rührer, GL 45 PP 2-Port-Verschraubung, mit je 2 PBT Kappen GL 14 rot | |
Polypropylen, PTFE, PEEK, Edelstahl | |
GL 45 |
DUR004 reacteurGL45
DateigrößeVersion: 43 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 Rührreaktor, verwendete Materialien: PP / PTFE / PEEK / Edelstahl > 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur