Learn More
H-B Instrument™ DURAC™ Digital Stopwatches
Supplied with multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions, these electronic stopwatches include a calendar and a clock.
52.10 CHF - 151.41 CHF
Spezifikation
Auflösung 0,001
Breite (angloamerikanisch) 2.5 Zoll
Breite (metrisch) 63 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Zeitbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Zeitbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
17663175
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61700-5200
Mit Uhr- und Kalenderfunktion 10 h
151.41 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17673175
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61700-5300
Mit Uhr-, Alarm- und Kalenderfunktion Chronograph: 1/100 Sek.
52.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Features Certificate of Calibration and individual serial number
  • Tested and calibrated in H-B’s exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2017, A2LA accredited laboratory (Cert #2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST
  • B61700-5200 stores 30 lap times and calculates lap time average, allows for 99 split lap times, and has a 10/320SEC pacer
  • B61700-5300 will store 1 lap time and includes an alarm
  • Requires one CR2032 battery (included)
Spezifikation
Spezifikation
0,001
2.5 Zoll
63 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
H-B Instrument™ DURAC™ Digital Stopwatches