Learn More
H-B Instrument™ DURAC™ Digital Stopwatches
Supplied with multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions, these electronic stopwatches include a calendar and a clock.
Marke: H-B Instrument™ B61700-5200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Kalibrierungszertifikat und individueller Seriennummer
- Getestet und kalibriert im exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2017, A2LA-akkreditiertem H-B’-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist
- Das Modell B61700-5200 speichert 30 Rundenzeiten, berechnet den Rundenzeitdurchschnitt, ermöglicht 99 Zwischenrundenzeiten und verfügt über einen 10/320 Sek.-Schrittzähler
- Das Modell B61700-5300 speichert 1 Rundenzeit und hat eine Alarmfunktion
- Erfordert eine CR2032-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Certifications
CE-Kennzeichnung
Compliance
RoHS
Spezifikation
Digitale Stoppuhr | |
0,01 s | |
Digital | |
Kunststoff | |
63 mm | |
0,94 in. | |
2,4 cm | |
CE, RoHS |
10 h | |
0,001 | |
Mit Uhr- und Kalenderfunktion | |
2.5 Zoll | |
3,3 in. | |
83 mm | |
Mehrsprachige Anweisungen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) und Kalibrierungszertifikat |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
H-B Instrument™ DURAC™ Digital Stopwatches > Ohne Alarmfunktion; mit 10/320 Sek.-Schrittzähler; Speicher: 30; Außenmaße: B x H: 2,5 x 3,1 in. (63 x 80 mm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur