Learn More
Labcon Verschlusskappen mit zwei Positionen für 12 x 75 mm-Kulturröhrchen, in Beuteln
Absaugkappe mit zwei Positionen für Kulturröhrchen. Passend für gängige 12 x 75 mm-Kulturröhrchen.
Marke:  Labcon 3300-800-000-9
Artikelnummer. 17295694
  • 50.25 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Kappe bietet eine Verschlussposition sowie eine offene Ansaugposition
  • Frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Farbe: Naturweiß
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Nein
Nicht autoklavierbar
Durchsichtig
1000
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
Röhrchen
13 mm
Kappe mit zwei Positionen
Polyethylen
Zentrifugation; für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
3000
Unsteril
Ja
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labcon Verschlusskappen mit zwei Positionen für 12 x 75 mm-Kulturröhrchen, in Beuteln > Polyethylen