Learn More
Invitrogen™ DTT, 1 M
DTT, 1M
Marke: Invitrogen™ P2325
Beschreibung
DTT ist ein wesentlicher Bestandteil von Kinase-Assays mit LanthaScreen™ Technologie. DTT von Invitrogen ist 1 mol in Wasser. Es wird auf Hintergrundfluoreszenz getestet und ist deshalb optimal für den Einsatz in Screening-Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet.
Spezifikation
1M DTT in water | |
DTT wird auf Trockeneis versandt und sollte bei -20 °C gelagert werden | |
Flüssig | |
Dithiothreitol |
6-8 | |
Trockeneis | |
1 ml |
Sicherheit und Handhabung
- DTT
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-dimercapto-2,3-Butanediol