Learn More
Welch™ Dry Vacuum Pumpe/Kompressor Welch 2511C-02
Perfekt für viele gängige Vakuumanwendungen im Labor. Welch™ WOB-L Kolben-Trockenvakuumpumpe 2511 ist zuverlässig und wirtschaftlich.
Marke:  Welch™ U2511C-02
291.43 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13492059
  • 375.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
Perfekt für viele gängige Vakuumanwendungen im Labor.Die Welch™ WOB-L Kolben-Trockenvakuumpumpe 2511 ist zuverlässig und wirtschaftlich.
  • Kostengünstig
  • Ölfreier Betrieb für reduzierten Wartungsaufwand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
21.6 Zoll Hg
194 x 114 x 191 mm
Trockenvakuumpumpe
Übliches Laborvakuum
230 V
230 V 50 Hz 1 Ph2.
Europa (Schuko)
11 L/min bei 60 Hz
33 psig
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch™ Dry Vacuum Pumpe/Kompressor Welch 2511C-02 > Abmessungen (L x B x H): 194 x 114 x 191 mm