Learn More
LABPLAS Dry Polyurethane Sani-Stick
Biocide free dry sponge with handle for sampling surfaces.
232.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Hygiene Sponge Sampling Kit |
---|---|
Sterilität | Sterile |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17900205
|
LABPLAS
KSS-67910 |
None |
232.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17990195
|
LABPLAS
KSS-67915 |
Gloves |
232.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Sani-Stick
- Dry polyurethane sponge with handle
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Spezifikation
Hygiene Sponge Sampling Kit | |
Sterile |