Learn More
LABPLAS Dry Polyurethane Sani-Stick
Biocide free dry sponge with handle for sampling surfaces.
Marke:  LABPLAS KSS-67910
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17900205
  • 232.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Beschreibung
  • Sani-Stick
  • Dry polyurethane sponge with handle
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Option to include gloves with kit
Spezifikation
Spezifikation
Hygiene Sponge Sampling Kit
Sterile
None
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LABPLAS Dry Polyurethane Sani-Stick > None