Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Dry-Keeper™ Stapelbare Exsikkatorschränke
Stapelbare kompakte Schrankexsikkatoren
298.00 CHF - 846.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Schrankausführung | Vertical (Stacking) |
Material | Polystyrol |
Produkttyp | Desiccator |
Ausführung der Tür | Abziehbar gedichtet |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11347200
|
Bel Art™
H42053-0001 |
13 Kanister | 25,4 cm | 25,4 cm |
846.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11362090
|
Bel Art™
H42053-0000 |
6 Kanister | 22,3 cm | 20 cm |
298.00 CHF
1 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Stapelbare kompakte Schrankexsikkatoren
- Stoßfeste Lagerschränke aus Polystyrol schützen den Inhalt vor Feuchtigkeit
- Schiebetüren können in das untere Fach unter dem Schrank geschoben werden
- Kann für eine maximale Nutzung des trockenen Lagerraums fünf Ebenen hoch gestapelt werden
Kleiner, stapelbarer Exsikkatorschrank
- Durchsichtig für ein einfaches Betrachten des Inhalts
- Gebrauchsfertiges Glas mit Trockenmittelkieselgel im Lieferumfang enthalten
- Die Tür wird mit zwei Rollenriegeln sicher geschlossen
- Innenvolumen: 0.14 ft.³
- Abmessungen (L x B x H): 21 x 22 x 17 cm (8.25 x 8.88 x 6.75 in.)
Mittelgroßer, stapelbarer Exsikkatorschrank
- Dunkeltönung schützt lichtempfindliche Inhalte
- Zwei verstellbare, perforierte Einlegeböden können in 4 Höhen eingestellt werden
- Mit kleinem Trockenmitteltablett
- Die Tür wird mit einem Rollenriegel sicher geschlossen
- Innenvolumen: 0.35 ft.³
- Abmessungen (L x B x H): 25 x 25 x 25 cm (10 x 10 x 10 in.)
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Abziehbar gedichtet |
Vertical (Stacking) | |
Desiccator | |
Schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit, zur Verwendung mit Scienceware™ Trockenmittelkartuschen oder -kanistern |