Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Dry-Keeper™ Stapelbare Exsikkatorschränke
Stapelbare kompakte Schrankexsikkatoren
Marke: Bel Art™ H42053-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Stapelbare kompakte Schrankexsikkatoren
- Stoßfeste Lagerschränke aus Polystyrol schützen den Inhalt vor Feuchtigkeit
- Schiebetüren können in das untere Fach unter dem Schrank geschoben werden
- Kann für eine maximale Nutzung des trockenen Lagerraums fünf Ebenen hoch gestapelt werden
Kleiner, stapelbarer Exsikkatorschrank
- Durchsichtig für ein einfaches Betrachten des Inhalts
- Gebrauchsfertiges Glas mit Trockenmittelkieselgel im Lieferumfang enthalten
- Die Tür wird mit zwei Rollenriegeln sicher geschlossen
- Innenvolumen: 0.14 ft.³
- Abmessungen (L x B x H): 21 x 22 x 17 cm (8.25 x 8.88 x 6.75 in.)
Mittelgroßer, stapelbarer Exsikkatorschrank
- Dunkeltönung schützt lichtempfindliche Inhalte
- Zwei verstellbare, perforierte Einlegeböden können in 4 Höhen eingestellt werden
- Mit kleinem Trockenmitteltablett
- Die Tür wird mit einem Rollenriegel sicher geschlossen
- Innenvolumen: 0.35 ft.³
- Abmessungen (L x B x H): 25 x 25 x 25 cm (10 x 10 x 10 in.)
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Abziehbar gedichtet | |
6 Kanister | |
0.14 ft.³ | |
8,8 in. | |
8,2 in. | |
6,62 in. |
Vertical (Stacking) | |
Desiccator | |
Schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit, zur Verwendung mit Scienceware™ Trockenmittelkartuschen oder -kanistern | |
Gebrauchsfertiger Behälter mit Trockenmittel-Kieselgel, zwei Rolllaschen | |
8,8 x 8,2 Zoll (22,3 x 20 cm) | |
22,3 cm | |
20 cm | |
17 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Dry-Keeper™ Stapelbare Exsikkatorschränke > Größe:Klein
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur