Learn More
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Maximal-Wiederbelebungslösung
Vereinfachen Sie die Nährmedienzubereitung in Lebensmittellabors mit diesem hochwertigen dehydrierten Medium im praktischen Beutelformat. Einfach öffnen, befüllen und entnehmen – so sparen Sie wertvolle Zeit im Labor.
2150.00 CHF - 3481.91 CHF
Spezifikation
Farbe | Transparent, farblos |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 10°bis 30 °C |
Beschreibung | Dry-Bags Verdünnungsmittel mit maximaler Rückgewinnung (MRD) |
Produkttyp | Trockennährmedien |
Menge | 10 Stück/Packung |
Produktcode | Marke | Format | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11409858
|
Thermo Scientific™
DB0733W |
Dry-Bags™, ohne Filter | Gehäuse 20L |
2150.00 CHF
10 Packungen |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12660299
|
Thermo Scientific™
DB0733M |
Dry-Bags™ mit Filter | Gehäuse 20L |
3481.91 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Herstellung großer Mengen Anreicherungsmedien für die Lebensmittelmikrobiologie mit der Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Maximal-Wiederbelebungslösung. Das bestrahlte Medium wird in einem leichten und durchsichtigen Kunststoffbeutel geliefert – einfach Wasser hinzufügen und das Medium ist gebrauchsfertig. Jeder Beutel liefert 20 l Medium, das durch den Auslasssschlauch entnommen werden kann.
Verwenden Sie die Maximal-Wiederbelebungslösung als Medium, das die schützende Wirkung von Pepton in der Verdünnungslösung mit der osmotischen Unterstützung physiologischer Kochsalzlösung verbindet. Die niedrige Peptonkonzentration verursacht keine Multiplikation der Organismen innerhalb von 45 Minuten (bei 20 bis 25 °C) nach Verdünnung der Probe. Die isotonischen Bedingungen der Verdünnungslösung gewährleisten die Rückgewinnung von Organismen aus unterschiedlichen Quellen, welche in destilliertem Wasser oder wässrigen Suspensionen geschädigt werden könnten.- Schnelle und einfache Zubereitung — lediglich entionisiertes Wasser über einen Sterilfilter zugeben und der Dry-Bag ist in minutenschnelle gebrauchsfertig. Vorsterilisiertes Wasser kann unter aseptischen Bedingungen hinzugefügt werden.
- Leicht zu transportieren — ein Abwiegen von Medien und eine Sterilisation entfallen, was den Arbeitsaufwand in Abteilungen für die Medienvorbereitung und die Anforderungen an die Ausstattung erheblich reduziert.
- Keine Handhabung von Glasgeräten oder Abwiegen von Nährmedien, kein Einsatz von zusätzlichen Supplementen — leere Beutel werden im normalen Laborabfall entsorgt.
- Für jede Charge sind Qualitätszertifikate erhältlich, die den Aufwand zur Qualitätskontrolle erheblich senken.
- Dry-Bags sind einfach in die Arbeitsabläufe im Labor und in Geräten, wie z. B. automatisierte Dilutoren, integrierbar.
- Dry-Bags bieten ein einfaches Befüllen und Dispensieren bei gleichzeitig minimalem Schulungsaufwand.
- Die praktische Verpackung in flachen Kartons mit fünf oder zehn Dry-Bags bedeutet einen relativ geringen Platzbedarf im Vergleich zu gebrauchsfertigen Medien.
Spezifikation
Transparent, farblos | |
Dry-Bags Verdünnungsmittel mit maximaler Rückgewinnung (MRD) | |
10 Stück/Packung |
10°bis 30 °C | |
Trockennährmedien | |
Gehäuse 20L |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 2 Years