Learn More
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Maximal-Wiederbelebungslösung
Vereinfachen Sie die Nährmedienzubereitung in Lebensmittellabors mit diesem hochwertigen dehydrierten Medium im praktischen Beutelformat. Einfach öffnen, befüllen und entnehmen – so sparen Sie wertvolle Zeit im Labor.
Marke:  Thermo Scientific™ DB0733W
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11409858
  • 2150.00 CHF / 10 Packungen
Verfügbar ab: 04-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Herstellung großer Mengen Anreicherungsmedien für die Lebensmittelmikrobiologie mit der Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Maximal-Wiederbelebungslösung. Das bestrahlte Medium wird in einem leichten und durchsichtigen Kunststoffbeutel geliefert – einfach Wasser hinzufügen und das Medium ist gebrauchsfertig. Jeder Beutel liefert 20 l Medium, das durch den Auslasssschlauch entnommen werden kann.
Verwenden Sie die Maximal-Wiederbelebungslösung als Medium, das die schützende Wirkung von Pepton in der Verdünnungslösung mit der osmotischen Unterstützung physiologischer Kochsalzlösung verbindet. Die niedrige Konzentration von Pepton verursacht keine Multiplikation der Organismen innerhalb von 45 Minuten (bei 20 bis 25 °C) nach Verdünnung der Probe. Die isotonische Stärke der Verdünnungslösung gewährleistet die Rückgewinnung von Organismen aus verschiedenen Quellen, welche in destilliertem Wasser oder wässrigen Suspensionen empfindlich sein können. 
Praktisch 
  • Schnelle und einfache Zubereitung — lediglich entionisiertes Wasser über einen Sterilfilter zugeben und der Dry-Bag ist in minutenschnelle gebrauchsfertig. Vorsterilisiertes Wasser kann unter aseptischen Bedingungen hinzugefügt werden.
Kostengünstig 
  • Leicht zu transportieren — Abwiegen von Medien und Sterilisation entfallen, was den Arbeitsaufwand in Abteilungen für die Medienvorbereitung und die Anforderungen an die Ausstattung erheblich reduziert.
Sicher
  • Keine Handhabung von Glasgeräten oder Abwiegen von Nährmedien, kein Einsatz von zusätzlichen Supplementen — leere Beutel werden im normalen Laborabfall entsorgt.
Qualitätsgarantie 
  • Für jede Charge sind Qualitätszertifikate erhältlich, die den Aufwand zur Qualitätskontrolle erheblich senken.
Arbeitsablauf 
  • Dry-Bags sind einfach in die Arbeitsabläufe im Labor und in Geräte wie z.B. automatisierte Dilutoren integrierbar.
Benutzerfreundlich 
  • Dry-Bags bieten ein einfaches Befüllen und Dispensieren auch bei minimalem Training.
Platzsparend 
  • Praktische Verpackung in flachen Kartons mit fünf oder zehn Dry-Bags bedeutet einen relativ geringen Platzbedarf im Vergleich zu gebrauchsfertigen Medien. Die Herstellung kann bedarfsabhängig erfolgen.
Das rehydrierte Dry-Bag-Medium kann bis zu 3 Tagen bei Raumtemperatur (außerhalb starker Lichtquellen) aufbewahrt werden. Dry-Bags sind mit praktischem Filter oder ohne Filter als kostengünstigere Option erhältlich. Für Dry-Bags ohne Filter sind autoklavierbare, wiederverwendbare Filter erhältlich (DB0200A). Für mehr Komfort empfehlen wir, die Dry-Bags mit der Thermo Scientific Peristaltikpumpe (DB2000A oder DB3000A) zu befüllen und das Medium mit dem Thermo Scientific automatischen Dilutor (DB4000A) abzufüllen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Transparent, farblos
Dry-Bags Verdünnungsmittel mit maximaler Rückgewinnung (MRD)
Trockennährmedien
Gehäuse 20L
10°bis 30 °C
Dry-Bags™, ohne Filter
10 Stück/Packung