Learn More
Drummond™ Originale tragbare Pipet-Aid™ Pipettierhilfe
Sichere Alternative zum Mundpipettieren im Labor
738.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Typ | Tragbarer Füller/Spender |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laborpipettierung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Glas- oder Kunststoffpipetten |
Enthält | Pipettierhilfe, TC, Nasenstück |
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11714819
|
Drummond™
07897-32 |
220 V |
738.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Der anwenderfreundliche Volumen-Kontrollmechanismus ermöglicht eine präzise Flüssigkeitsaufnahme und -zufuhr
- Das Rückschlagventil schützt vor versehentlichem Eindringen von Flüssigkeit in den Griff
- Kann mit Glas- oder Kunststoffpipetten verwendet werden
- Autoklavierbare Komponenten
Bestellinformation
Informationen zur Verfügbarkeit von Ersatzteilen erhalten Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Certifications
CE, Euro-Version
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Laborpipettierung | |
Pipettierhilfe, TC, Nasenstück |
Tragbarer Füller/Spender | |
Glas- oder Kunststoffpipetten |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Drummond™ Originale tragbare Pipet-Aid™ Pipettierhilfe