Learn More
asecos™ Fassregal mit Stahlauffangwanne
Sicheres Lagern und Abfüllen von gewässergefährdenden Stoffen aller Gefährdungsklassen
828.00 CHF - 1203.10 CHF
Spezifikation
Material | Stahl |
---|---|
Typ | Drum Rack |
Höhe (angloamerikanisch) | 61.81 in. |
Höhe (metrisch) | 1570.00 mm |
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17856416
|
asecos™
13148 |
66 kg |
828.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17836406
|
asecos™
13146 |
73 kg |
981.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17866366
|
asecos™
13089 |
118 kg |
1140.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17806426
|
asecos™
13246 |
139 kg | N/A | ||||||
Beschreibung
- Zur Lagerung von Ölen, Farben und Lacken
- Sicheres Abfüllen durch vorstehende Auffangwanne
Spezifikation
Stahl | |
Drum Rack | |
61.81 in. | |
1570.00 mm |