Learn More
asecos™ Fassregal mit Stahlauffangwanne
Sicheres Lagern und Abfüllen von gewässergefährdenden Stoffen aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 13246
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17806426
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Lagerung von Ölen, Farben und Lacken
  • Sicheres Abfüllen durch vorstehende Auffangwanne
Spezifikation
Spezifikation
54.2 gal.
Stahl
52.36 in.
52.36 in.
61.81 in.
32.09 in.
306.44 lb.
205 L
Drum Rack
1330.00 mm
1330.00 mm
1570.00 mm
815.00 mm
139 kg