Learn More
asecos™ Fassregal mit Stahlauffangwanne
Sicheres Lagern und Abfüllen von gewässergefährdenden Stoffen aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 13146
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17836406
  • 981.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Lagerung von Ölen, Farben und Lacken
  • Sicheres Abfüllen durch vorstehende Auffangwanne
Spezifikation
Spezifikation
17.2 gal.
Stahl
29.72 in.
29.72 in.
61.81 in.
25.00 in.
160.94 lb.
65 L
Drum Rack
755.00 mm
755.00 mm
1570.00 mm
635.00 mm
73 kg