Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Drosophila-Produkte, BuzzPlugs™ Fläschchen- und Flaschenverschlüsse
Das abscheidungsfreie, dichte Gewebe aus ungiftigem Celluloseacetat minimiert die Verdunstung und hält Lebensmittel länger frisch
164.00 CHF - 238.00 CHF
Spezifikation
Material | Celluloseacetat |
---|---|
Typ | BuzzPlugs™ Flaschenverschluss |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Minimiert die Verdunstung, hält Lebensmittel länger frisch |
Enthält | Hervorragende Barriere |
Menge | 1000 Karton |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10346221
|
Fisherbrand™
AS273 |
2,5 cm breite Kunststoff-Shell-Fläschchen |
164.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10550152
|
Fisherbrand™
AS275 |
2,8 cm breite Kunststoffmantelröhrchen |
238.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Nicht abscheidendes, dichtes Gewebe aus ungiftigem Celluloseacetat minimiert die Verdunstung und hält Lebensmittel länger frisch
- Hervorragende Barriere gegen Milbenbefall
- Kunststoffröhrchen mit exakter Passform und einem schmalen Durchmesser von 0.9 Zoll (25 mm) oder breitem Durchmesser von 1.1 Zoll (28.5 mm) oder Standardglasröhrchen (≈24 mm Durchmesser) oder Kunststoffflaschen
- Dehnt sich aus, behält aber nach wiederholtem Entfernen und Schließen eine enge Passform bei
- Flache Oberfläche für Markierstifte
Spezifikation
Celluloseacetat | |
Minimiert die Verdunstung, hält Lebensmittel länger frisch | |
1000 Karton |
BuzzPlugs™ Flaschenverschluss | |
Hervorragende Barriere |